Learn More
Brombrenztraubensäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350184
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11350184 2 g 2 Gramm
11360184 10 g 10 Gramm
11370184 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11350184 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00720.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1113-59-3 | C3H3BrO3 | 166.958 g/mol
Bromopyruvic acid is used as an affinity label for cysteine residues and a potential anti-cancer agent. It is involved in the synthesis of imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acids and substituted pyranones. It plays a vital role as a cross-linker between nucleic acids and proteins. It is used as an anticancer agent for lung tumors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromopyruvsäure wird als Affinitätslabel für Cystein-Rückstände und potentielles Krebsmedikament verwendet. Es ist an der Synthese von Imidazo[1,2-a]pyridin-2-Carbonsäuren beteiligt und substituiert Pyranone. Es spielt eine entscheidende Rolle als Cross-Linker zwischen Nukleinsäuren und Proteinen. Es wird als Krebsmedikament gegen Lungentumoren eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid, Ethylacetat und Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1113-59-3
Summenformel C3H3BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 166.958
MDL-Nummer MFCD00002587
InChI-Schlüssel PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopyruvic acid, bromopyruvic acid, bromopyruvate, 3-bromopyruvate, 3-bromo-2-oxopropionic acid, bromopyruvicacid, pyruvic acid, bromo, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo, unii-63jmv04grk, .beta.-bromopyruvic acid
PubChem CID 70684
IUPAC-Name 3-Brom-2-Oxopropansäure
SMILES C(C(=O)C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromopyruvic acid
Schmelzpunkt 75°C to 80°C
Menge 2 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1746786
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide,ethyl acetate and water.
Formelmasse 166.96
Reinheit (%) 97%