Learn More
Brombrenztraubensäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043424
18.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1113-59-3
C3H3BrO3
166.958
MFCD00002587
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
3-bromopyruvic acid, bromopyruvic acid, bromopyruvate, 3-bromopyruvate, 3-bromo-2-oxopropionic acid, bromopyruvicacid, pyruvic acid, bromo, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo, unii-63jmv04grk, .beta.-bromopyruvic acid
70684
3-Brom-2-Oxopropansäure
C(C(=O)C(=O)O)Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1113-59-3
C3H3BrO3
166.958
MFCD00002587
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
3-bromopyruvic acid, bromopyruvic acid, bromopyruvate, 3-bromopyruvate, 3-bromo-2-oxopropionic acid, bromopyruvicacid, pyruvic acid, bromo, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo, unii-63jmv04grk, .beta.-bromopyruvic acid
70684
3-Brom-2-Oxopropansäure
C(C(=O)C(=O)O)Br
Bromopyruvic acid is used as an affinity label for cysteine residues and a potential anti-cancer agent. It is involved in the synthesis of imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acids and substituted pyranones. It plays a vital role as a cross-linker between nucleic acids and proteins. It is used as an anticancer agent for lung tumors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromopyruvsäure wird als Affinitätslabel für Cystein-Rückstände und potentielles Krebsmedikament verwendet. Es ist an der Synthese von Imidazo[1,2-a]pyridin-2-Carbonsäuren beteiligt und substituiert Pyranone. Es spielt eine entscheidende Rolle als Cross-Linker zwischen Nukleinsäuren und Proteinen. Es wird als Krebsmedikament gegen Lungentumoren eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid, Ethylacetat und Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bromopyruvic acid
Schmelzpunkt 75°C to 80°C
Menge 2 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1746786
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide,ethyl acetate and water.
Formelmasse 166.96
Reinheit (%) 97%