Learn More
Brombernsteinsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026684
19.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
923-06-8
C4H5BrO4
196.98
MFCD00004213
QQWGVQWAEANRTK-UHFFFAOYNA-N
bromosuccinic acid, 2-bromosuccinic acid, monobromosuccinic acid, butanedioic acid, bromo, +--bromosuccinic acid, dl-bromosuccinic acid, rs-bromosuccinic acid, succinic acid, bromo, bromobutanedioic acid
73557
CHEBI:73712
2-bromobutanedioic acid
OC(=O)CC(Br)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
923-06-8
C4H5BrO4
196.98
MFCD00004213
QQWGVQWAEANRTK-UHFFFAOYNA-N
bromosuccinic acid, 2-bromosuccinic acid, monobromosuccinic acid, butanedioic acid, bromo, +--bromosuccinic acid, dl-bromosuccinic acid, rs-bromosuccinic acid, succinic acid, bromo, bromobutanedioic acid
73557
CHEBI:73712
2-bromobutanedioic acid
OC(=O)CC(Br)C(O)=O
Bromosuccinic acid is an important precursor in many chemicals used in the food, chemical and pharmaceutical fields. It is also used as a reagent to prepare L-Hydrazinosuccinic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromosuccinsäure ist ein wichtiger Vorläufer vieler Chemikalien, die in den Bereichen Lebensmittel, Chemie und Pharmazie verwendet werden. Wird auch als Reagenz zur Herstellung von L-Hydrazinosuccinsäure verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich im Äther.
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bromosuccinic acid
Schmelzpunkt 164°C to 166°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 1723556
Merck Index 14,1437
Löslichkeitsinformationen Insoluble in ether.
Formelmasse 196.99
Reinheit (%) 96%