Learn More
Bromothymol Blau, rein, Indikatorqualität, Fisher Chemical
C27H28Br2O5S, CAS-Nummer-76-59-5, 5 g, Braun bis Rot, 624,38 g/mol, 204 °C, 5872, Glasbehälter, fest
Marke: Fisher Chemical B/4690/44
Weitere Details : CAS : 76-59-5 Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
C27H28Br2O5S, CAS-Nummer-76-59-5, 5 g, Braun bis Rot, 624,38 g/mol, 204 °C, 5872, Glasbehälter, fest
Spezifikation
204°C | |
C27H28Br2O5S | |
624.38 | |
Rein | |
Braun bis rot | |
Fest |
76-59-5 | |
5872 | |
624.38g/mol | |
Glasgefäß | |
5 g |