missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromtriphenylmethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
500 g
Beschreibung
It is considered as a more reactive reagent than Chlorotriphenylmethane, for the preparation of trityl esters. It is also used in one-pot conversion of amino acids to their N-trityl derivatives involving N,O-ditritylation and selective methanolysis of the trityl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es gilt als reaktiveres Reagenz als Chlorotriphenylmethan für die Herstellung von Tritylestern. Es wird auch bei der Ein-Topf-Umwandlung von Aminosäuren in ihre N-Trityl-Derivate verwendet, wobei N,O-Ditritylierung und selektive Methanolyse des Tritylesters zum Einsatz kommen.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Heißessigsäure ist nahezu transparent.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es gilt als reaktiveres Reagenz als Chlorotriphenylmethan für die Herstellung von Tritylestern. Es wird auch bei der Ein-Topf-Umwandlung von Aminosäuren in ihre N-Trityl-Derivate verwendet, wobei N,O-Ditritylierung und selektive Methanolyse des Tritylesters zum Einsatz kommen.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Heißessigsäure ist nahezu transparent.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromotriphenylmethane |
Schmelzpunkt | 152°C to 156°C |
Siedepunkt | 230°C (15 mmHg) |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN1759 |
Beilstein | 1878494 |
Formelmasse | 323.24 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'