Learn More
Bromperidol, TRC
Artikelnummer. 30010469
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010469 1 g 1 Gramm
30003216 500 mg 500 Milligramm
17901905 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010469 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6892201G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10457-90-6
Summenformel C21 H23 Br F N O2
Molekulargewicht (g/mol) 420.32
Synonym Bromperidol, 4-[4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
IUPAC-Name 4-[4-(4-bromophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
SMILES OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Br)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromperidol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H23BrFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
Formelmasse 419.0896
Reinheit (%) >95%