Learn More
Bromperidol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromperidol |
| CAS | 10457-90-6 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C21 H23 Br F N O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Bromperidol, 4-[4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H23BrFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2 |
| SMILES | OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Br)cc3 |
| IUPAC-Name | 4-[4-(4-Bromphenyl)-4-Hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-Fluorphenyl)butan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 420.32 |
| Mehr anzeigen |