missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bropirimine, Tocris Bioscience™

Immunomodulatory and antitumor compound

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 4316/50

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414554

  • 556.42 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 30-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Immunomodulatory and antitumor compound. Induces interferon (IFN)-α/β production; augments natural killer (NK) cell activity. Orally active.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

56741-95-8
266.098
bropirimine, 2-amino-5-bromo-4-hydroxy-6-phenylpyrimidine, abpp, 2-amino-5-bromo-6-phenylpyrimidin-4-ol, bropiriminum latin, 2-amino-5-bromo-6-phenyl-4 3h-pyrimidinone, bropirimina spanish, remisar, unii-j57ctf25xj, 2-amino-5-bromo-6-phenylpyrimidin-4 3h-one
CHEBI:31307
C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)N=C(N2)N)Br
C10H8BrN3O
CIUUIPMOFZIWIZ-UHFFFAOYSA-N
65457
2-amino-5-bromo-6-phenyl-1H-pyrimidin-4-one

Spezifikation

Bropirimine
56741-95-8
bropirimine, 2-amino-5-bromo-4-hydroxy-6-phenylpyrimidine, abpp, 2-amino-5-bromo-6-phenylpyrimidin-4-ol, bropiriminum latin, 2-amino-5-bromo-6-phenyl-4 3h-pyrimidinone, bropirimina spanish, remisar, unii-j57ctf25xj, 2-amino-5-bromo-6-phenylpyrimidin-4 3h-one
C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)N=C(N2)N)Br
266.098
CHEBI:31307
>99%
50mg
C10H8BrN3O
CIUUIPMOFZIWIZ-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-bromo-6-phenyl-1H-pyrimidin-4-one
65457
266.09
Videos