Learn More
Kautex™ Weithalsflasche aus Polyethylen niedriger Dichte, braun
Verwenden Sie diese braun-transparente Kautex™ Weithalsflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte, um die Exposition gegenüber Licht zu begrenzen und mögliche Verfärbungen des Flascheninhalts aufgrund von Lichttransmission zu verringern.
Marke: Kautex™ 2000784587
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.42300kg
Beschreibung
- Die braune Tönung schützt lichtempfindliche Materialien vor UV-Licht.
- Dank der weiten Halsöffnung sind die Flaschen einfach zu befüllen und zu reinigen.
- Rund
- Mit Verschluss
Spezifikation
LDPE | |
205 mm | |
Schraubverschluss | |
1000 ml | |
50 mm | |
LDPE | |
56 | |
Je 1 | |
Nein |
Weithalsflasche | |
95 mm | |
65 mm | |
Braun | |
Rund | |
50 mm | |
LDPE-Schraubverschluss | |
Ja |