Learn More
Kautex™ Braune Weithalsflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte
Beschreibung
- Die braune Tönung schützt lichtempfindliche Materialien vor UV-Licht.
- Dank der weiten Halsöffnung sind die Flaschen einfach zu befüllen und zu reinigen.
- Rund
- Mit Verschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Farbe | Braun |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 50 mm |
| Form | Rund |
| Material | LDPE |
| Halsinnendurchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Anzahl pro Karton | 56 |
| Ersatzverschluss | LDPE-Schraubverschluss |
| Menge | Je 1 |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |