Learn More
Kautex™ Braune Weithalsflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte
Artikelnummer. 17888097
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
130 Stück
260 Stück
4 Stück
480 Stück
50 Stück
56 Stück
650 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17888097 50 ml 650 Stück
10609033 50 ml 50 Stück
10607832 100 ml -
17868107 100 ml 480 Stück
10022283 250 ml 10 Stück
17888107 250 ml 260 Stück
10154263 500 ml 10 Stück
17898107 500 ml 130 Stück
15971471 1000 ml 4 Stück
10458213 1000 ml 4 Stück
17838117 1000 ml 56 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17888097 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000784583
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese braun-transparente Kautex™ Weithalsflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte, um die Exposition gegenüber Licht zu begrenzen und mögliche Verfärbungen des Flascheninhalts aufgrund von Lichttransmission zu verringern.
  • Die braune Tönung schützt lichtempfindliche Materialien vor UV-Licht.
  • Dank der weiten Halsöffnung sind die Flaschen einfach zu befüllen und zu reinigen.
  • Rund
  • Mit Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Braun
Innendurchmesser (metrisch) Hals 23.8 mm
Form Rund
Material LDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 23.8 mm
Anzahl pro Karton 650
Ersatzverschluss LDPE-Schraubverschluss
Menge 50 Packung
Closure Included Ja
Graduated Nein
Höhe (metrisch) 76 mm
Produkttyp Weithalsflasche
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße 32 mm
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Schraubkappe