Learn More
VITLAB™ Braune Vorratsflaschen aus Kalknatronglas
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Beschichtung | Ethylen-Acrylat |
| Farbe | Braun |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Volumenmessungen |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Material | Kalknatronglas |
| Max. Temperatur (metrisch) | 80 °C |
| Anzahl pro Packung | 1Each |
| Betriebstemperatur | 80 °C |
| Menge | 1Each |
| Mehr anzeigen |