missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Hochpräzise Pinzette
Hochpräzise Pinzette - Antimagnetisch/Antisäure SS
Marca: RUBIS OC11
Detalles adicionales : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Descripción
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Perfekte Ausrichtung
- Sehr effektiv
- Zuverlässig
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Especificaciones
Pointed, Ultra Fine | |
4.32 in. | |
110 mm | |
Each |
Straight | |
Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl | |
Hochpräzise Pinzette |