missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRUNOL5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA563842

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15761612

  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: AQSPTVAETL HPAFSGVQQY TAMYPTAAIT PIAHSVPQPP PLLQQQQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 91%, Rat - 91%.

BRUNOL5 Polyclonal antibody specifically detects BRUNOL5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

BRUNOL5
Polyclonal
Unconjugated
CELF5
4930565A21Rik; BRUNOL5; BRUNOL-5; bruno-like 5; bruno-like 5 RNA binding protein; bruno-like 5, RNA binding protein; Bruno-like protein 5; CELF5; CELF-5; CUG-BP and ETR-3 like factor 5; CUG-BP- and ETR-3-like factor 5; CUGBP Elav-like family member 5; CUGBP, Elav-like family member 5; RGD1565016; RNA-binding protein BRUNOL-5
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
60680
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8N6W0
CELF5
Recombinant protein corresponding to Human BRUNOL5
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only