Learn More
Karl Hecht™ Bürste für Kolben
Geeignet für Kolben mit einer Gelenkgröße ab 29/32.
Marke: Karl Hecht™ 41912010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Mit Holzgriff und flexibler Bürste
- Gesamtlänge ca. 44 cm
- Grifflänge ca. 37 cm
- Borsten ca. 45 x 20 mm
Spezifikation
Kolbenbürste | |
Holz | |
44 cm |
Flexibel | |
Kolben mit Gelenkgröße ab 29/32 auf | |
37 cm |