Learn More
Brannan™ THERMOMETER BS1704/J TOTAL IMMERSION 305MM -100
Ein Allzweck-Laborthermometer mit hoher Genauigkeit, quecksilbergefüllt, mit gelbem Hinterglas
Marke: Brannan™ 50/129/0
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02820kg
Beschreibung
- Lieferung in einzelnen, wiederverschließbaren und Teleskopröhrchen
- Kann auf Anfrage mit einem UKAS-Kalibrierzertifikat oder einer Konformitätsbescheinigung geliefert werden
- Komplett eintauchendes Thermometer
- Temperaturbereich −100 °C bis +50 °C
Spezifikation
Roter Alkohol | |
Allgemeine Verwendung | |
Einzelnes, wiederverschließbares Aufbewahrungsröhrchen | |
Glas | |
50 °C | |
−100 °C bis +50 °C |
UKAS Kalibrierzertifikat, Konformitätserklärung | |
Vollständig eintauchbar | |
305 mm | |
Laborthermometer | |
−100 °C | |
1 °C |