Learn More
Paragon Scientific™ BS/IP/MSL Viskosimeter für transparente Flüssigkeiten (UKAS ISO17025-zertifiziert)
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten Newtonschen Flüssigkeiten gemäß ASTM D445 , ISO3104 und IP71 Abschnitt1 . Die niedrige Viskosität unterstützt die Abfuhr von Luftblasen, die zu Detektionsproblemen in automatischen Systemen führen können, und optimiert die Stabilität und Gleichförmigkeit des Bades.
238.72 €
Spezifikation
Calibrated | Yes |
---|---|
ASTM-Nummern | D 445, D 446 |
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105 |
Enthält | UKAS ISO 17025 calibration |
Produktcode | Marke | Viskositätsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Viskositätsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16040250
|
Paragon Scientific™
MSL01UKC |
0.6 to 3 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16060250
|
Paragon Scientific™
MSL02UKC |
2 to 10 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16080250
|
Paragon Scientific™
MSL03UKC |
6 to 30 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16000260
|
Paragon Scientific™
MSL04UKC |
20 to 100 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16020260
|
Paragon Scientific™
MSL05UKC |
60 to 300 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16040260
|
Paragon Scientific™
MSL06UKC |
200 to 1000 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16060260
|
Paragon Scientific™
MSL07UKC |
600 to 3000 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
- In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
- Lieferung mit vollständiger UKAS ISO17025-Kalibrierung
Spezifikation
Yes | |
D 445, D 446 | |
ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105 | |
UKAS ISO 17025 calibration |
Vorlaufzeit 8 Wochen