Learn More
Paragon Scientific™ BS/IP/SL Viskosimeter für transparente Flüssigkeiten (UKAS ISO17025-zertifiziert)
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten Newtonschen Flüssigkeiten gemäß ASTM D445 , ISO3104 und IP71 Abschnitt1 . Die niedrige Viskosität unterstützt die Abfuhr von Luftblasen, die zu Detektionsproblemen in automatischen Systemen führen können, und optimiert die Stabilität und Gleichförmigkeit des Bades.
Marke:  Paragon Scientific™ BSIPSL2UKC
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919949
  • 255.86 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 04-01-2022
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
  • In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
  • Lieferung mit vollständiger UKAS ISO17025-Kalibrierung
Spezifikation
Spezifikation
D 445, D 446
ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
2
20 to 100 cSt
0.1
UKAS ISO 17025 calibration
Yes
Sonderangebote
Vorlaufzeit 8 Wochen