Learn More
Paragon Scientific™ BS/IP/SL Viskosimeter für transparente Flüssigkeiten (UKAS ISO17025-zertifiziert)
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten Newtonschen Flüssigkeiten gemäß ASTM D445 , ISO3104 und IP71 Abschnitt1 . Die niedrige Viskosität unterstützt die Abfuhr von Luftblasen, die zu Detektionsproblemen in automatischen Systemen führen können, und optimiert die Stabilität und Gleichförmigkeit des Bades.
255.86 €
Spezifikation
Calibrated | Yes |
---|---|
ASTM-Nummern | D 445, D 446 |
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105 |
Enthält | UKAS ISO 17025 calibration |
Produktcode | Marke | Viskositätsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Viskositätsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15979939
|
Paragon Scientific™
BSIPSL1UKC |
3.5 to 10 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15959939
|
Paragon Scientific™
BSIPSL1AUKC |
6 to 30 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15919949
|
Paragon Scientific™
BSIPSL2UKC |
20 to 100 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15999939
|
Paragon Scientific™
BSIPSL2AUKC |
60 to 300 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15959949
|
Paragon Scientific™
BSIPSL3UKC |
200 to 1000 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15939949
|
Paragon Scientific™
BSIPSL3AUKC |
600 to 3000 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15999949
|
Paragon Scientific™
BSIPSL4UKC |
2000 to 10,000 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15979949
|
Paragon Scientific™
BSIPSL4AUKC |
6000 to 30,000 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15919959
|
Paragon Scientific™
BSIPSL5UKC |
20,000 to 100,000 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
- In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
- Lieferung mit vollständiger UKAS ISO17025-Kalibrierung
Spezifikation
Yes | |
D 445, D 446 | |
ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105 | |
UKAS ISO 17025 calibration |
Vorlaufzeit 8 Wochen