Learn More
Paragon Scientific™ BS/U/M Miniaturviskosimeter für transparente Flüssigkeiten (UKAS ISO17025-zertifiziert)
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten Newtonschen Flüssigkeiten gemäß ASTM D445 , ISO3104 und IP71 Abschnitt1 . Die niedrige Viskosität unterstützt die Abfuhr von Luftblasen, die zu Detektionsproblemen in automatischen Systemen führen können, und optimiert die Stabilität und Gleichförmigkeit des Bades.
Marke: Paragon Scientific™ MINIU01UKC
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
- Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
- In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
- Lieferung mit vollständiger UKAS ISO17025-Kalibrierung
Spezifikation
0.2 to 1 cSt | |
0.001 | |
ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105 | |
M1 |
Yes | |
D 445, D 446 | |
UKAS ISO 17025 calibration |
Vorlaufzeit 8 Wochen