missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BSDC1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA556712

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15724621

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: DLRVFELNSD SGKSTPSNNG KKGSSTDISE DWEKDFDLDM TEEEVQMALS KVDASGEVSG PGGSEGSEPN GPGCESSPQP AQLSPQEGPC SCL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 61%, Rat - 60%.

BSDC1 Polyclonal antibody specifically detects BSDC1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

BSDC1
Polyclonal
Unconjugated
BSDC1
1110063F24Rik; AW011758; BSD domain containing 1; BSD domain-containing protein 1; BSDC1; DKFZp686B09139; FLJ10276; hypothetical protein LOC505545; RGD1311622; RP4-811H24.7; UNQ2494/PRO5781
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55108
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9NW68
BSDC1
Recombinant protein corresponding to Human BSDC1
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only