Learn More
Gibco™ BSEP Vesicular Transport Assay Reagent Set
Assay für vesikulären Transport durch BSEP, Reagenzien-Set
Marke: Gibco™ GM3001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18000kg
Beschreibung
Das BSEP Vesicular Transport Assay Reagent Set ist ein gebrauchsfertiges Kit, das alle für den vesikulären Transportassay benötigten Reagenzien enthält, mit Ausnahme der Vesikel selbst. Das Reagenzienset kann für vesikuläre Transportassays mit radioisotopmarkierten oder nicht markierten Verbindungen verwendet werden. Dieses Kit hat genügend Material für 100 vesikuläre Transportassays.Verwenden Sie den BSEP-Reagenziensatz für vesikuläre Transportassays für:
Konzept hinter den ABC-Transporter-Vesikeln
ABC-Transporter-Vesikel sind einfach zu verwendende, effiziente Reagenzien für die frühe Beurteilung von Substrat- und Wirkstoffwechselpotentialen bei Kandidatenmedikamenten. Während ABC-Transporter in der Regel den Export von Substraten aus Zellen heraus vermitteln, importieren Transporter, die auf diesen Von-innen-nach-außen-Vesikeln exprimiert werden, Substrate in die Vesikel. Es ist daher möglich, die Transportaktivität für Ihre Verbindung quantitativ zu bewerten, indem die in die Vesikel eingearbeitete Menge bestimmt wird.
Klare und zuverlässige Ergebnisse
Die aus Sf9-Zellen vorbereiteten „Inside-out“-Vesikel bieten ein hohes Maß an Transporteraktivität mit niedrigem Hintergrund und geben Ihnen ein klares Signal, wenn Ihre Verbindung ein Substrat oder Inhibitor eines bestimmten Efflux-Transporters ist.
Kompatibilität mit Kits
Unser BSEP-Reagenziensatz für vesikuläre Transportassays wurde für die Verwendung mit BSEP-Vesikeln entwickelt. Für die 100 vesikulären Transportassays, die mit diesem Kit durchgeführt werden können, sind zwei BSEP-Vesikelprodukte erforderlich
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
Spezifikation
Flasche | |
Trockeneis | |
Assay-Reagenzsatz |
Lagerung bei -20 °C; | |
Gefroren |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.