missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BSPRY Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA560159

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15718001

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: NSCAYKVGVA SGHLPRKGSG SDCRLGHNAF SWVFSRYDQE FRFSHNGQHE PLGLLRGPAQ LGVVLDLQVQ ELLFYEPASG TVLCAHHVSF PGPLFPVFAV ADQTISIVR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 82%, Rat - 81%.

BSPRY Polyclonal antibody specifically detects BSPRY in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

BSPRY
Polyclonal
Unconjugated
BSPRY
B box and SPRY domain-containing protein; B-box and SPRY domain containing; B-box and SPRY-domain containing protein; BSPRY; zetin 1; zetin-1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
54836
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5W0U4
BSPRY
Recombinant protein corresponding to Human BSPRY
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers

Research Use Only