missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ BST1 (Human) Recombinant Protein

Human BST1 full-length ORF ( AAH12095.1, 1 a.a. - 318 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marke:  Abnova™ H00000683-P01.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16162351

  • 320.54 € / 10 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 13-12-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Sequence: MAAQGCAASRLLQLLLQLLLLLLLLAAGGARARWRGEGTSAHLRDIFLGRCAEYRALLSPEQRNKNCTAIWEAFKVALDKDPCSVLPSDYDLFINLSRHSIPRDKSLFWENSHLLVNSFADNTRRFMPLSDVLYGRVADFLSWCRQKNDSGLDYQSCPTSEDCENNPVDSFWKRASIQYSKDSSGVIHVMLNGSEPTGAYPIKGFFADYEIPNLQKEKITRIEIWVMHEIGGPNVESCGEGSMKVLEKRLKDMGFQYSCINDYRPVKLLQCVDHSTHPDCALKSAAAATQRKAPSLYTEQRAGLIIPLFLVLASRTQL
Spezifikation

Spezifikation

AAH12095.1
bone marrow stromal cell antigen 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BST1
GST
683
Wheat germ expression system
10 μg
CD157
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate