Learn More
Abnova™ BTN2A1 Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00011120-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16166192
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH16661
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
62.48
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BTN2A1
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
11120
BTN2A1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
BK14H9.1/BT2.1/BTF1/DJ3E1.1/FLJ36567
BTN2A1