Learn More
BTN3A1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25221-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883785
  • 112.71 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The butyrophilin (BTN) genes are a group of major histocompatibility complex (MHC)-associated genes that encode type I membrane proteins with 2 extracellular immunoglobulin (Ig) domains and an intracellular B30.2 (PRYSPRY) domain. Three subfamilies of human BTN genes are located in the MHC class I region: the single-copy BTN1A1 gene and the BTN2 and BTN3 genes, which have undergone tandem duplication, resulting in 3 copies of each.
Spezifikation
Spezifikation
BTN3A1
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O00481
BT3.1, BTF5, BTN3A1, CD277
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
11119
Western Blot
Unconjugated
BTN3A1
Liquid
BTN3A1
BTN3A1 Fusion Protein Ag18414
Antigen Affinity Chromatography