Learn More
BTX™ FLAT ELECTRODE/DIVERGENT FIELD, 1mm (need 45-0216
Artikelnummer. 15497250
Change view
Click to view available options
Anschlusstyp:
Bananenstecker auf Bananenstecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstyp unitSize
15497250 Bananenstecker auf Bananenstecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15497250 Lieferant BTX™ Lieferanten-Nr. 450108
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt
Bananenkabel und Bananenstecker (BTX450217)
Flache Elektroden können sowohl für die Elektroporation als auch für die Elektrozellfusion verwendet werden.
  • Erzeugt je nach Ausrichtung der gerillten Elektroden entweder ein divergentes oder ein homogenes Feld.
  • Hergestellt aus zwei rechteckigen, parallelen Platten aus hochwertigem Edelstahl, die in eine Polysulfonbasis eingepresst werden
  • Die gerillten Seiten der Elektrode zueinander ausrichten, um ein abweichendes Feld für die Verwendung in der Elektrozellfusion zu erzeugen
  • Die flachen Seiten zueinander ausrichten, um ein homogenes Feld für die Elektroporation zu schaffen
  • Kompatibel mit ECM 830 und ECM Generatoren aus dem Jahr 2001
  • Spaltmaße: 1 mm
  • Volumen: 0,5 ml
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellfusion, Hybridomproduktion, Pflanzenprotoplastfusion, Säugetierzelltransfektion
Zur Verwendung mit (Geräte) ECM 830, Gemini X2, ECM 2001+, Legacy ECM2001-Generator
Material Edelstahl, Polysulfon
Produktlinie BTX-Elektroporation und Elektrofusion
Produkttyp Zubehör Für Elektroporation/Fusion
Beschreibung Flachelektrode
Feldtyp Divergent oder homogen
Größe (angloamerikanisch) Lücke 0,04 in.
Größe (metrisch) Abstand 1 mm
Volumen (metrisch) 500 μl
Sterilität Unsteril
Anschlusstyp Bananenstecker auf Bananenstecker
Pulse Form AC-Sinuswelle, DC-Rechteckwelle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht für diagnostische, präklinische oder klinische Verfahren geeignet.