Learn More
BTX™ PEP (PERSONAL ELECTROPORATION PAK) Cuvette Module
Für den Einsatz mit ECM399
Marke: BTX™ 450212
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Küvettenmodul wird direkt an Generator angeschlossen
- Für eine Küvette
- Sicherheitsschwenkschild sichert Küvette im Halter
Spezifikation
Elektroporation | |
3000 VDC | |
3.25 in. | |
3.25 in. | |
41°F to 104°F | |
5 to 125 msec. | |
1 Ea. | |
0.22 lb. | |
2.19 in. | |
Non-sterile | |
Exponential Decay Wave |
ECM 399 Persönliches Elektroporationspaket | |
PEP Personal Electroporation Pak Cuvette Module | |
8.3 cm | |
8.3 cm | |
1 | |
5°C to 40°C | |
20 to 80% | |
0.01 kg | |
5.6 cm | |
5 sec. (Max) |