Learn More
BTX™ BTX™ Genepaddles™ Elektroporationselektroden
Wiederverwendbare Paddel-Elektroden, die sowohl für den In-vitro- als auch für den In-vivo-Gentransfer geeignet sind
645.00 € - 1560.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | In-vivo-Gentransport, in-vitro-Gentransport von Embryonalgenen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | BTX Elektroporationssystem |
Material | Vergoldet |
Spannung | 0/200V |
Bereich der Impulslänge | 10 μs bis 99 ms in PBS |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15437290
|
BTX™
450170 |
Genepaddles Kit | 5 mm | 0.19 in. |
1560.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15427270
|
BTX™
450123 |
Genepaddles | 5 mm | 0.19 in. |
690.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15417270
|
BTX™
450122 |
Genepaddles | 3 mm | 0.11 in. |
645.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15427290
|
BTX™
450169 |
Genepaddles Kit | 3 mm | 0.11 in. |
1530.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Kompatibel mit BTX Gemini X2 und ECM-2001 Elektroporationssystemen
- Je nach Zielbereich sind zwei Modelle lieferbar.
- Vergoldet, nicht invasiv
- Stärke: 1 mm
- Leicht zu reinigen
- Die Lebensdauer beträgt ungefähr 1500 Impulse.
Spezifikation
In-vivo-Gentransport, in-vitro-Gentransport von Embryonalgenen | |
Vergoldet | |
10 μs bis 99 ms in PBS | |
0,03 bis 0,39 in. | |
Non-sterile | |
Square Wave |
BTX Elektroporationssystem | |
0/200V | |
1 Ea. | |
1 bis 10 mm | |
Banana Plug to Micrograbber |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.