Learn More
BTX™ Genetrodes™ Elektroden
Wiederverwendbare Nadelelektroden, die mit BTX Gemini X2 und ECM-2001-Elektroporationssystemen kompatibel sind
565.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | In-vivo-Genverabreichung, ex-vivo-Genverabreichung, In-ovo-Genverabreichung |
---|---|
Material | Gold |
Spannung | 0/200V |
Enthält | Genetroden-/Genepaddles-Halter, quadratisches Pfostenkabel und koaxiales Bananensteckerkabel |
Lebensdauer | Über ∼1.500 Impulse |
Produktcode | Marke | Elektrodenform | Länge (angloamerikanisch) Elektrode | Länge (metrisch) Elektrode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrodenform | Länge (angloamerikanisch) Elektrode | Länge (metrisch) Elektrode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15457260
|
BTX™
450116 |
Gebogene L-Form | 0,11 in. | 3 mm |
565.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15447260
|
BTX™
450115 |
Gebogene L-Form | 0,19 in. | 5 mm |
565.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15427260
|
BTX™
450113 |
Gerade | 0,19 in. | 5 mm |
565.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15467260
|
BTX™
450117 |
Gebogene L-Form | 0,039 in. | 1 mm |
565.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15437260
|
BTX™
450114 |
Gerade | 0,39 in. | 10 mm |
565.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Wiederverwendbare Nadelelektroden, die mit BTX Gemini X2 und ECM-2001-Elektroporationssystemen kompatibel sind
- In fünf Modellen erhältlich
- Die Modelle 508 und 510 sind gerade mit Goldspitzen für allgemeine In-vivo-Anwendungen
- Die Modelle 512, 514 und516 sind L-förmige Elektroden mit Goldspitzen, die für In-vivo- und In-ovo-Elektroporationen entwickelt wurden
Bestellinformation
Genetrode-Halter mit Welle separat erhältlich (Kat.-Nr. BTX515).
Spezifikation
In-vivo-Genverabreichung, ex-vivo-Genverabreichung, In-ovo-Genverabreichung | |
0/200V | |
Über ∼1.500 Impulse | |
10 μs bis 99 ms in PBS | |
0,03 bis 0,39 in. | |
Gold-Tipp | |
Banana Plug to Micrograbber |
Gold | |
Genetroden-/Genepaddles-Halter, quadratisches Pfostenkabel und koaxiales Bananensteckerkabel | |
1 s bis 99 h | |
1 Ea. | |
1 bis 10 mm | |
Non-sterile | |
Square Wave |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.