Learn More
BUCHI Rotavapor™ Fill Tube
Transparente PTFE-Schläuche. Für die Zugabe von Lösungsmittel in den Verdampferkolben während der Destillation.
Marke: BUCHI 000646
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Durchsichtiger Schlauch, PTFE
- Ø4,7/5,5 mm
- Länge = 330 mm
Spezifikation
Transparent | |
PTFE | |
Zur Einbringung des Lösungsmittels in den Verdunstungskolben während der Destillation |
Schläuche | |
Schläuche | |
330 mm |