Learn More
BRAND™ Filterkolben aus Borosilikatglas
Die seitliche Buchse passt für Vakuumschläuche mit einem Außendurchmesser von 15–18 mm.
Marke: BRAND™ 73729
174.88 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.34000kg
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas Typ 3.3.
- Gemäß DIN 12 476, ISO 6556
- Einzeln geliefert
Spezifikation
DIN 12 476, ISO 6556 | |
60mm | |
Borosilikatglas | |
Seitenhülse | |
1/Packung |
Durchsichtig | |
2000 mL | |
265 mm | |
Büchner Filterkolben |