missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bucumolol, TRC

Artikelnummer. 17997464
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17997464 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17997464 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6893952.5MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 58409-59-9
Summenformel C17H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 305.37
Synonym 8-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-5-methyl-2H-1-benzopyran-2-one; dl-Bucumolol
IUPAC-Name 8-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-5-methylchromen-2-one
SMILES Cc1ccc(OCC(O)CNC(C)(C)C)c2OC(=O)C=Cc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bucumolol
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H23NO4/c1-11-5-7-14(16-13(11)6-8-15(20)22-16)21-10-12(19)9-18-17(2,3)4/h5-8,12,18-19H,9-10H2,1-4H3
Formelmasse 305.1627
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.