missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Budesonid-20-Carbonsäure, Mikromol™

Artikelnummer. 17961146
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17961146 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17961146 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0204.080025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Budesonid-20-Carbonsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 17a-Des-(2-hydroxyacetyl)budesonide 17a-Carboxylic Acid
CAS 192057-49-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 17a-Des-(2-hydroxyacetyl)budesonide 17a-Carboxylic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C24H32O6
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
SMILES CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 416.51
Menge 25 mg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.