missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Büchner-Filtertrichter
Für den Einsatz in allgemeinen Filtrationsanwendungen im Labor.
Marke: Witeg™ 2 367 053
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas
- Mit verschiedenen Volumina lieferbar
- Verschiedene Scheibengrößen und Stiellängen
Spezifikation
35 mm | |
Borosilikatglas | |
10 mm | |
Büchner-Trichter |
50 ml | |
Filtration | |
Gehäuse P3 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur