Learn More
Farbcodierte Pufferlösung pH7.00 (Phosphat) gelb, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Catalog Number p-8015114
15.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21980" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
15.16 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Farbcodierte Pufferlösung pH-Wert 7,00 (Phosphat) gelb, NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für Messungen des pH-Wertes, Fisher Chemical, Menge:1 l, Verpackung:HDPE-Kunststoffflasche, pH-Wert:7, MDL-Nummer:81857, physische Form:Flüssig
Gebrauchsfertig für pH-Messungen.
Jede Lösung lässt sich leicht anhand ihrer Farbe identifizieren, wodurch Zeit gespart und Fehler reduziert werden.
Unsere Pufferlösungen sind hochwertige und zuverlässige Produkte, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
  • Standard- und farbcodierte Pufferlösungen
  • Hergestellt für Toleranzen von ±0.02 pH-Einheiten
  • Präzise Standardisierung und Kennzeichnung mit chargenspezifischem pH bei 20 °C
  • Alle Puffer sind rückführbar auf NIST und den BS1647-Standard
  • Verpackt in HDPE-Behältern zum Schutz der Produktintegrität und zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung (bezieht sich auf die Mengen 1 l, 2.5 l und 5 l)
  • Standardpuffer sind über den Bereich von pH 2 bis pH 10 erhältlich
  • Farbcodierte Pufferlösungen sind im folgenden Bereich von erhältlich: pH 4, pH 7 und pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Farbe Gelb
pH 7
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
MDL-Nummer 81857
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche