Learn More
Pufferkonzentrat, pH 3,00, Zitronensäure-/Natriumhydroxid-/Natriumchloridlösung, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pufferkonzentrat |
| pH | 3 |
| Menge | 1 St. |