Learn More
Pufferkonzentrat pH 7,00, für 500 ml Pufferlösung, Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15645330 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15645330
Marke: Honeywell-Fluka 387461EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für 500 ml-Pufferlösung, Kaliumdihydrogenphosphat/Dinatriumhydrogenphosphat
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferkonzentrat
pH 7
Menge 1 St.
Verpackung Ampulle