Learn More
IBA Lifesciences Puffer IS für Streptamer
Artikelnummer. 16451485 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16451485 50 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16451485 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 65602050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
IBA Lifesciences™ Puffer IS zur Vorbereitung von Waschpuffer für die Verwendung in Streptamer™ Technologie.
  • 10-fach konzentriert
  • Enthält 5 % BSA (w/v) in 10X phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Konzentration 10X
pH-Bereich 7.3 to 7.5
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Menge 50 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Washing Buffer for Streptamer™ Technology
Typ Wash Buffer