Learn More
Fisherbrand™ Puffersparblöcke
Das reduzierte Volumen der positiven und negativen Gelkammern führt zu einer Verringerung des Pufferbedarfs.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11867633
  • 38.95 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wirtschaftlich, geringe Gel- und Puffervolumina
  • Erhältlich für die horizontalen Geleinheiten MultiSUB
Spezifikation
Spezifikation
Sub-Gel Midi Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
Pufferspeicherblock
Je 2