Learn More
Pufferlösung, 11.0, Borsäure- / Natriumhydroxid-Lösung / Kaliumchlorid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15654050 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
6 x 100 ml
6 x 500 ml
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15654050 500 ml 500 Milliliter
15634050 100 ml 100 Milliliter
15664050 6 x 100 ml 6 Stück
15644050 1 l 1 Liter
15684050 6 x 500 ml 6 Stück
15674050 6 x 1 l 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15654050 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 33650500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Borsäure/Natriumhydroxidlösung/Kaliumchlorid
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pufferlösung
pH 11.0 (20 °C)
Menge 500 ml
UN-Nummer NONH für alle Transportarten