Learn More
Pufferlösung, 12.0, Natriumhydrogenphosphat-/Natriumhydroxid-Lösung, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15614060
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
6 x 100 ml
6 x 1 l
1336-21-6
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
CHEBI:18219
Azanium; Hydroxid
N.O
1336-21-6
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
CHEBI:18219
Azanium; Hydroxid
N.O
Dinatriumhydrogenphosphat-/Natriumhydroxid-Lösung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pufferlösung
Namenshinweis Dinatriumhydrogen-Phosphat/Natriumhydroxid-Lösung
Dichte 1.00 g/ml bei 20 °C
Menge 6 x 100 ml
UN-Nummer NONH für alle Transportarten