Learn More
Pufferlösung pH-Wert 4.0 (20° C), rot gefärbt, Zitronensäure- / Natriumhydroxid- / Natriumchlorid-Lösung, mit Fungizid, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15634060
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
5 l
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
1336-21-6
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
CHEBI:18219
N.O
1336-21-6
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
CHEBI:18219
N.O
Rot gefärbte Zitronensäure/Natriumhydroxid/Natriumchloridlösung, mit Fungizid
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pufferlösung
pH 4.0 (20 °C)
Menge 10 l
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name amine hydrate