Learn More
Pufferlösung pH-Wert 4.0 (20° C), rot gefärbt, Zitronensäure- / Natriumhydroxid- / Natriumchlorid-Lösung, mit Fungizid, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
5 l
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pufferlösung pH4.0 (20 °C) |
Namenshinweis | Rot gefärbte Zitronensäure/Natriumhydroxid/Natriumchloridlösung, mit Fungizid |
Siedepunkt | 100 °C |
CAS Min. % | ≥90.0000% |
CAS Max. % | ≤100.0000%, <1.0000% |
CAS | 18996-35-5, 144-33-2, 7647-14-5 |
Dichte | 1.0 g/cm3 |
Menge | 6 x 1 l |
Lösungstyp | Buffer |
Verpackung | Poly-Flasche |