Learn More
Pufferlösung pH-Wert 4.0 (20° C), rot gefärbt, Zitronensäure- / Natriumhydroxid- / Natriumchlorid-Lösung, mit Fungizid, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15684060
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
5 l
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Rot gefärbte Zitronensäure/Natriumhydroxid/Natriumchloridlösung, mit Fungizid
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pufferlösung pH4.0 (20 °C)
Namenshinweis Rot gefärbte Zitronensäure/Natriumhydroxid/Natriumchloridlösung, mit Fungizid
Siedepunkt 100 °C
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%, <1.0000%
CAS 18996-35-5, 144-33-2, 7647-14-5
Dichte 1.0 g/cm3
Menge 6 x 500 ml
Lösungstyp Buffer
Verpackung Poly-Flasche