missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pufferlösung, 9.0, blau gefärbt, Borax/Salzsäure, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15604080
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
5 l
6 x 500 ml
10 L
6 x 1 l
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1336-21-6
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
CHEBI:18219
N.O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1336-21-6
H5NO
35.05
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
CHEBI:18219
N.O

Blau gefärbt, Borax/Salzsäure

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pufferlösung
Namenshinweis Blau gefärbt, Borax/Salzsäure
Menge 6 x 500 ml
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name amine hydrate
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'