Learn More
Pufferlösung pH-Wert 9.0 (20 °C), Pufferlösung pH-Wert 9.0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
5 l
6 x 100 ml
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pufferlösung |
Namenshinweis | Borax/Salzsäure, rückführbar auf SRM von NIST |
Menge | 6 x 100 ml |
MDL-Nummer | MFCD00066650 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
IUPAC-Name | Azanium; Hydroxid |