Learn More
Pufferlösung pH-Wert 9.0 (20 °C), Pufferlösung pH-Wert 9.0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Catalog Number 15684040
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
5 l
6 x 100 ml
6 x 500 ml
10 l
6 x 1 l
1336-21-6
H5NO
35.05
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
CHEBI:18219
N.O
1336-21-6
H5NO
35.05
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
CHEBI:18219
N.O
Borax/Salzsäure, rückführbar auf SRM von NIST
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pufferlösung
Namenshinweis Borax/Salzsäure, rückführbar auf SRM von NIST
Menge 6 x 500 ml
MDL-Nummer MFCD00066650
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name amine hydrate