Learn More
Pufferlösung pH-Wert 5.0 (20° C), Zitronensäure- / Natriumhydroxid-Lösung, mit Fungizid, SRM Traceacle-Zertifikat von PTB, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15654000
Click to view available options
Menge:
6 x 1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Zitronensäure/Natriumhydroxid-Lösung, mit Fungizid, rückführbar auf SRM von NIST
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pufferlösung
Namenshinweis Zitronensäure/Natriumhydroxid-Lösung, mit Fungizid, rückführbar auf SRM von NIST
CAS 1336-21-6
Menge 6 x 1 l
Summenformel H5NO
MDL-Nummer MFCD00066650
Verpackung Poly-Flasche
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219