Learn More
Pufferlösung, Cs2CO3 für AAS 0.02 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Catalog Number 12930794
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemischer Name oder Material Pufferlösung, Cs2CO3 Für AAS
Konzentration 0.02 mg/l
Menge 100 ml
Lösungsmittel oder Matrix HNO3-Matrix